Merck
S6439
Sigma-Aldrich
SQI-ET sodium form
≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H51N4O7
分子量:
675.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOc1cc(N2CCOCCOCCN(CCOCC2)c3cc(OCC)c(OCC)c4ccc(C)nc34)c5nc(C)ccc5c1OCC
InChI
1S/C38H52N4O7/c1-7-46-33-25-31(35-29(37(33)48-9-3)13-11-27(5)39-35)41-15-19-43-20-16-42(18-22-45-24-23-44-21-17-41)32-26-34(47-8-2)38(49-10-4)30-14-12-28(6)40-36(30)32/h11-14,25-26H,7-10,15-24H2,1-6H3
InChI Key
HFXIXJYCUKUTIL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sodium ionophore with a selectivity of 100:1 for sodium over potassium. Effective at concentrations of approx. 40 μM.
物理的形状
Orange-brown gum
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S6439-500UG:
S6439-BULK:
試験成績書(COA)