Merck
S5546
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Gly-Gly-Gly-p-nitroanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N5O8
CAS番号:
分子量:
409.35
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
テクニック
ligand binding assay: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H19N5O8/c22-12(5-6-16(26)27)17-7-13(23)18-8-14(24)19-9-15(25)20-10-1-3-11(4-2-10)21(28)29/h1-4H,5-9H2,(H,17,22)(H,18,23)(H,19,24)(H,20,25)(H,26,27)
InChI Key
KWWNDIKPXGRBBN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5546-50MG:
S5546-VAR:
S5546-BULK:
S5546-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)