Merck
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
別名:
Stannous tartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnC4H4O6
CAS番号:
分子量:
266.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O