Merck
S4021
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Lys-Asp-Ser-Ser-Leu-Tyr-Pro-Ala-Leu-Thr-Phe-Asp-Lys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H109N15O25
CAS番号:
分子量:
1584.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4021-BULK:
S4021-VAR:
S4021-5MG:
S4021-1MG:
S4021-250UG:
試験成績書(COA)