Merck
S2070
Sigma-Aldrich
抗SF4抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
別名:
Anti-Splicing Factor 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
ammonium sulfate suspension
分子量
antigen 72.4 kDa
化学種の反応性
human, rodent
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SF4(57794)
mouse ... Sf4(70616)
rat ... Sf4(290666)
免疫原
synthetic peptide corresponding to human SF4 (amino acids 103-105), conjugated to BSA.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves