安全性情報
S1818
Sigma-Aldrich
SNX-482 合成品
>98% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
apparent mol wt ~4.5 kDa by SDS-PAGE
溶解性
aqueous buffer: soluble
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Gly-Va-lAsp-Lys-Ala-Gly-Cys-Arg-Tyr-Met-Phe-Gly-Gly-Cys-Ser-Val-Asn-Asp-Asp-Cys-Cys-Pro-Arg-Leu-Gly-Cys-His-Ser-Leu-Phe-Ser-Tyr-Cys-Ala-Trp-Asp-Leu-Thr-Phe-Ser-Asp
生物化学的/生理学的作用
Cav2.3(α1E, R型)カルシウムチャネルを特異的に阻害します。
Cav2.3(α1E, R型)カルシウムチャネルを電位依存的な様式で特異的に阻害します。
おすすめ製品
Recombinant SNX-482 is also available from Sigma. To learn more about and purchase recombinant SNX-482, click here.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1818-5UG:
S1818-5UG-PW:
S1818-BULK:
S1818-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)