Merck
S1068
Sigma-Aldrich
SB-215505
solid, >98% (HPLC)
別名:
6-クロロ-5-メチル-1-5-キノリカルバモイル-インドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16N3OCl
CAS番号:
分子量:
337.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
>98% (HPLC)
形状
solid
off-white
溶解性
DMSO: soluble ~11 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccnc4ccccc34)c2cc1Cl
InChI
1S/C19H16ClN3O/c1-12-10-13-7-9-23(18(13)11-15(12)20)19(24)22-17-6-8-21-16-5-3-2-4-14(16)17/h2-6,8,10-11H,7,9H2,1H3,(H,21,22,24)
InChI Key
BPVGSWDWIRIUME-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2B(3357)
生物化学的/生理学的作用
5-HT2Bセロトニンレセプタ-の選択的アンタゴニストで、2Cと比較して2Bには100倍高い親和性があります。
特徴および利点
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
法的情報
Glaxo­Smith­Klineとの合意に基づき、研究目的用として販売しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1068-25MG:
S1068-VAR:
S1068-BULK:
S1068-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam J Isabella et al.
Developmental cell, 53(3), 344-357 (2020-04-18)
Information flow through neural circuits often requires their organization into topographic maps in which the positions of cell bodies and synaptic targets correspond. To understand how topographic map development is controlled, we examine the mechanism underlying targeting of vagus motor