Merck
S0129
Sigma-Aldrich
N-Stearoyl-DL-dihydrolactocerebroside
別名:
1-O-(β-D-Lactosyl)-N-octadecanoyl-DL-dihydrosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H93NO13
CAS番号:
分子量:
892.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
官能基
amide
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H93NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h36-39,41-48,50-52,54-58H,3-35H2,1-2H3,(H,49,53)
InChI Key
PZGGVRFULLAFKR-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Contains approx. 15% of the palmitoyl analog.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0129-1MG:
S0129-VAR:
S0129-BULK:
S0129-10MG:
S0129-50MG:
S0129-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)