Merck
RFA452411-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-24-11, non aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid: no
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid: no
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639471 (NA)
Eppendorf® 5702746002 (EU)
パラメーター
1,770 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG