Merck
RF45645P-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-64-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 64 x 0.2 mL PCR tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
パラメーター
13,543 × g max. RCF
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)