Merck
RAB0945
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine EPHA5 / Ephrin Type-A Receptor 5 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EPHA5(2044)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EphA5.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials