Merck
RA44450-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 buckets for 2×50 mL conical tubes
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 buckets for 2×50 mL conical tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637461 (NA)
Eppendorf® 5804719000 (EU)
パラメーター
4,500 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • A high-speed swing-bucket rotor (A-4-44) holds 0.2 mL to 100 mL tubes.
  • Rotors, buckets, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
  • Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
  • Rotor lifetime: max. 34,000 cycles.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG