Merck
RA444100-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 × 100 mL rectangular buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 × 100 mL rectangular buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637401 (NA)
Eppendorf® 5804709004 (EU)
パラメーター
4,400 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)