分子量
antigen ~21 kDa
化学種の反応性
monkey, mouse, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293 cells expressing human RhoA/ Hela cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RHOA(387)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R9404-BULK:
R9404-200UL:
R9404-VAR:
試験成績書(COA)