Merck
R9032
Sigma-Aldrich
R-715 TFA塩
≥95% (HPLC)
別名:
Ac-Lys-[D-betaNal7,lle8]desArg9-ブラジキニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H81N13O12 · xC2HF3O2
分子量:
1140.33 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
H2O: >1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C57H81N13O12.C2HF3O2/c1-4-34(2)48(56(81)82)68-51(76)43(31-37-23-24-38-17-8-9-18-39(38)29-37)66-52(77)44(33-71)67-50(75)42(30-36-15-6-5-7-16-36)64-47(73)32-62-53(78)45-21-13-27-69(45)55(80)46-22-14-28-70(46)54(79)41(20-12-26-61-57(59)60)65-49(74)40(63-35(3)72)19-10-11-25-58;3-2(4,5)1(6)7/h5-9,15-18,23-24,29,34,40-46,48,71H,4,10-14,19-22,25-28,30-33,58H2,1-3H3,(H,62,78)(H,63,72)(H,64,73)(H,65,74)(H,66,77)(H,67,75)(H,68,76)(H,81,82)(H4,59,60,61);(H,6,7)/t34-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,48-;/m0./s1
InChI Key
ZFUJDXXJCMFOSK-WBUMRSSGSA-N
Amino Acid Sequence
Ac-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Ile
生物化学的/生理学的作用
代謝に安定かつ選択的な新規のブラジキニンB1レセプターアンタゴニストです。
特徴および利点
This compound is featured on the Bradykinin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R9032-BULK:
R9032-1MG:
R9032-VAR:
試験成績書(COA)