安全性情報
R5880
Sigma-Aldrich
Renin Substrate Tetradecapeptide human
≥95% (HPLC)
別名:
アンギオテンシノーゲン 1-14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C83H122N24O19
CAS番号:
分子量:
1760.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R5880-BULK:
R5880-250UG:
R5880-1MG:
R5880-.5MG:
R5880-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M D Mostaqul Huq et al.
Journal of proteome research, 8(3), 1156-1167 (2009-02-17)
Receptor interacting protein 140 (RIP140) undergoes extensive post-translational modifications (PTMs), including phosphorylation, acetylation, arginine methylation, and pyridoxylation. PTMs affect its subcellular distribution, protein-protein interaction, and biological activity in adipocyte differentiation. Arginine methylation on Arg(240), Arg(650), and Arg(948) suppresses the repressive