Merck
R5758
Supelco
Reservoirs for LC columns
capacity 100 mL, column I.D. 0.7-1.5 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115716
物質
polypropylene
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
100 mL
カラム内径
0.7-1.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tapered for leak-free seal.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)