分子量
antigen ~58 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2-5 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human U87 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RABGEF1(27342)
mouse ... Rabgef1(56715)
rat ... Rabgef1(360797)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R5405-200UL:
R5405-BULK:
IXO14736:
R5405-100UL:
R5405-25UL:
R5405-VAR:
試験成績書(COA)