Merck
R4780
Sigma-Aldrich
RACK1 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
別名:
活性化プロテインキナーゼC受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
37 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GNB2L1(10399)
生物化学的/生理学的作用
RACK1(receptor of activated protein kinase C1)は細胞内に存在するアダプタータンパク質であり、活性化されたプロテインキナーゼCファミリーの分子と結合する細胞内レセプタータンパク質として分類されています。RACK1は、多様なキナーゼや膜結合レセプターのスキャフォールドタンパク質として機能します。プロペラ様の構造で知られるトリプトファン-アスパラギン酸(WD)ファミリーの一員です。文献ではRACK1が様々な機能レベルで細胞内シグナリングに重要な役割を果たすことが強く示唆されています。また、RACK1は複数のキナーゼに対する基質であり、Src機能の調節や細胞増殖に関与しています。
RACK1は、活性化されたプロテインキナーゼCファミリーの分子と結合する細胞内レセプタータンパク質です。
物理的形状
0.02 M Trisバッファー溶液(pH 8.0、0.15 M NaCl、5 mM DTT、0.1% CHAPS、30%グリセロール(w/v)含有、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R4780-50UG:
R4780-BULK:
R4780-50UG-PW:
R4780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)