Merck
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
別名:
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H38O3
CAS番号:
分子量:
326.51
EC Number:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
形状
liquid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
InChI Key
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves