Merck
R1376
Sigma-Aldrich
Ricinelaidic acid
≥99%
別名:
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34O3
CAS番号:
分子量:
298.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)