リコンビナント
expressed in E. coli LysA ArgA BL21(DE3)
アッセイ
>80% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 33kDa including tags
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
包装
pkg of 1nmol × 5 vials
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
免疫原配列
DMNQFGEGEQAKICLEIMQRTGAHLELSLAKDQGLSIMVSGKLDAVMKARKDIVARLQTQASATVAIPKEHHRFVIGKNGEKLQDLELKTATKIQIPRPDDPSNQIKITGTKEGIEKARHEVLLISAEQDKRAVE
ペプチドアトラスアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VIGLN(3069)
詳細
アプリケーション
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
The SILuPrEST standards are produced using metabolic labeling with heavy isotope labeled (15N, 13C) Lysine and Arginine residues, with greater than 99% isotopic label incorporation.
GSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLAEAKVLANRELDKYGVSDYHKNLINNAKTVEGVKDLQAQVVESAKKARISEATDGLSDFLKSQTPAEDTVKSIELAEAKVLANRELDKYGVSDYYKNLINNAKTVEGVKALIDEILAALPGTFAHYMDPNSSSVDKLAAA.
The specific human protein sequence begins directly after ′VDKLAAA′.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
QPREST25674-5VL:
試験成績書(COA)