Merck
Q2250
Sigma-Aldrich
3-キヌクリドン 塩酸塩
別名:
1-アザビシクロ[2.2.2]オクタン-3-オン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
161.63
Beilstein:
3695039
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
InChI Key
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Q2250-25G:
Q2250-VAR:
Q2250-1G:
Q2250-5G:
Q2250-BULK:
試験成績書(COA)