Merck
PZ0309
Sigma-Aldrich
PF-04634817 succinate
≥98% (HPLC)
別名:
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-4-O-methyl-3-[[(1R,3S)-3-(1-methylethyl)-3-[[(1S,4S)-5-[6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]carbonyl]cyclopentyl]amino]-D-erythro-pentitol succinate, PF 04634817 succinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H36F3N5O3 · C4H6O4
CAS番号:
分子量:
629.67
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
H2O: 30 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)[C@@]1(C(N2C[C@@]3([H])N(C4=NC=NC(C(F)(F)F)=C4)C[C@]2([H])C3)=O)C[C@H](N[C@H]5CCOC[C@H]5OC)CC1.O=C(CCC(O)=O)O
InChI
1S/C25H36F3N5O3.C4H6O4/c1-15(2)24(6-4-16(10-24)31-19-5-7-36-13-20(19)35-3)23(34)33-12-17-8-18(33)11-32(17)22-9-21(25(26,27)28)29-14-30-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h9,14-20,31H,4-8,10-13H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t16-,17+,18+,19+,20-,24+;/m1./s1
InChI Key
WRPPUEHVLSHXJG-HTQYHTRRSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04634817 is a potent and selective antagonist of CC chemokine receptor 2 and 5 (CCR2/5).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0309-VAR:
PZ0309-5MG:
PZ0309-25MG:
PZ0309-BULK:
試験成績書(COA)