Merck
PS40102
Programmable power supply
output4000 V, AC/DC input 220 V AC, 50 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
H × W × D
14 cm × 22 cm × 19 cm
出力
4000 V
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • プログラム可能、10ステップのプログラムを20個まで記憶できます。
  • 自動クロスオーバー付きの定電圧モード、定電流モード、および定電力モード
  • 容量300 mA、300 W
  • 一体型シャットダウンタイマー(0~100時間、経過時間または残り時間)
  • 積算器容量:999,999 V時、99,999 mA時、99,999 W時
  • ・引き込み型アウトプットコネクターが4セット。
  • 最後のゲルユニットの接続を切ると自動シャットダウン
  • 動作温度範囲:0~30°C