Merck
PS2501
Power supply, 250 volt
AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
利用可能性
not available in EU
not available in EU
H × W × D
4 1/2 in. × 8 in. × 5 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
定電圧動作モード
mAまたはボルトをデジタル表示(選択可能)
デュアル出力:2つのゲルを同じ電圧で同時に処理します(電流要件を満たす場合)。
出力:20~250 V、10 Vステップで選択可能
容量:150~250 Vで300 mAまで
150 V未満で500 mAまで
過電流およびヒューズ溶断を示すLED障害ディスプレイ可聴音による過電流アラーム
動作温度範囲:0~40°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)