安全性情報
PRS4551
Sigma-Aldrich
Anti-Unc93a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Unc-93 homolog A (C. elegans)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UNC93A(54346)
免疫原
a 18 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Unc93a.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4551.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4551-100UG:
試験成績書(COA)