Merck
PRS4537
Sigma-Aldrich
Anti-NIPSNAP (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NIPSNAP1, Anti-Nipsnap homolog 1 (C. elegans), Anti-Non-neuronal SNAP25-like protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NIPSNAP1(8508)
免疫原
a 19 amino acid peptide from near the center of human NIPSNAP.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4537.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4537-100UG:
試験成績書(COA)