安全性情報
PRS3865
Sigma-Aldrich
Anti-UNG1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Uracil-DNA glycosylase, Anti-Uracil-DNA glycosylase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UNG(7374)
免疫原
a 13 amino acid peptide from near the amino-terminus of human UNG1.
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3865.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3865-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao Yao et al.
PloS one, 10(10), e0139416-e0139416 (2015-10-09)
We have previously shown that mitochondria-targeted vitamin E (Mito-Vit-E), a mtROS specific antioxidant, improves cardiac performance and attenuates inflammation in a pneumonia-related sepsis model. In this study, we applied the same approaches to decipher the signaling pathway(s) of mtROS-dependent cardiac