Merck
PRS3847
Sigma-Aldrich
Anti-MD-1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Lymphocyte antigen 86
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LY86(9450)
免疫原
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human MD-1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3847.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3847-100UG:
試験成績書(COA)