化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD5L(922)
免疫原
a 16 amino acid peptide near the amino-terminus of human AIM.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3807.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3807-100UG:
試験成績書(COA)