Merck
PRS3305
Sigma-Aldrich
抗ARMER抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗AIP1抗体, 抗ARL6IP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARL6IP1(23204)
免疫原
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human ARMER.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3305.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3305-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hector Foronda et al.
Nature, 618(7964), 402-410 (2023-05-25)
Membrane-shaping proteins characterized by reticulon homology domains play an important part in the dynamic remodelling of the endoplasmic reticulum (ER). An example of such a protein is FAM134B, which can bind LC3 proteins and mediate the degradation of ER sheets