安全性情報
PLAK0685
Sigma-Aldrich
ATM and PPP5C PLA® Antibody Kit
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
テクニック
proximity ligation assay: suitable (indirect)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
PLA®の2次結合(間接結合)法では、PLUSひとつとMINUSひとつからなるDuolink® プローブペアとお客様が選択した検出試薬を使用する必要があります。Wash BufferやMounting Mediaなどのアクセサリ
Product PLAK0685, Powered by Bethyl Laboratories, has been pre-qualified for use in proximity ligation assay (PLA®). PLA® technology enables visualization of protein interactions in fixed cells and tissue samples while under endogenous protein expression levels.
関連事項
This kit contains antibody PLA0045 and antibody PLA0156, which have been pre-qualified as an antibody pair for use in Proximity Ligation Assay. To view all Duolink products, visit sigma-aldrich.com/duolink.
アナリシスノート
The antibody for ATM (PLA0045) is used at dilution 1:1,000 and the antibody for PPP5C (PLA0156) is used at dilution 1:2,000 for PLA applications.
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)