PLA0296
Goat anti-FUS Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, ETM4, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS, amyotrophic lateral sclerosis 6, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, fused in sarcoma, fusion, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, hnRNP-P2, oncogene FUS, oncogene TLS, translocated in liposarcoma, translocated in liposarcoma protein
About This Item
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
P35637
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
goat ... FUS(2521)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0296-100UL-KC:
PLA0296-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)