PLA0281
Rabbit anti-CDK9 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
C-2k, CDC2-related kinase, CDC2L4, CTK1, PITALRE, Serine/threonine-protein kinase PITALRE, TAK, cell division cycle 2-like protein kinase 4, cell division protein kinase 9, cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase), serine/threonine protein kinase PITALRE, tat-associated kinase complex catalytic subunit
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_001252.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... CDK9(1025)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0281-100UL-KC:
PLA0281-100UL:
試験成績書(COA)