PLA0280
Rabbit anti-TTI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
KIAA0406, Protein SMG10, TEL2-interacting protein 1 homolog, Tel two interacting protein 1, Tel2 interacting protein 1 homolog (S. pombe), nonsense mediated mRNA decay factor, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans), smg-10, smg-10 homolog
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_055472.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... TTI1(9675)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0280-100UL:
PLA0280-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)