PLA0264
Rabbit anti-Ku80 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
80kDa, 86 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 2, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC box-binding factor 85 kDa subunit, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku autoantigen, Ku86, NFIV, TLAA, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5, double-strand-break rejoining, lupus Ku autoantigen protein p86, nuclear factor IV, thyroid-lupus autoantigen
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_066964.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... Ku80(7520)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0264-100UL:
PLA0264-100UL-KC:
試験成績書(COA)