PLA0039
Goat anti-MCM4 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
CDC21, CDC21 homolog, CDC54, MCM4 minichromosome maintenance deficient 4 (S. cerevisiae), MGC33310, NKCD, NKGCD, P1-Cdc21, hCdc21, homolog of S. pombe cell devision cycle 21, minichromosome maintenance deficient 4
About This Item
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_005905.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
goat ... MCM4(4173)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0039-100UL:
PLA0039-100UL-KC:
試験成績書(COA)