Merck
P9800
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
別名:
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
CAS番号:
分子量:
566.81
Beilstein:
5996901
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
詳細
non-ionic
分子量
566.81 g/mol
テクニック
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein quantification: suitable
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI Key
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)