Merck
P9786
Sigma-Aldrich
フィチン酸 二マグネシウム四カリウム塩
~95%
別名:
myo-イノシトールヘキサキス(リン酸二水素), イノシトール六リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18O24P6
CAS番号:
分子量:
660.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
InChI Key
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
品質
The magnesium and potassium content may vary. .
調製ノート
P 3168由来。
アナリシスノート
Actual content given on label
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)