Merck
P9247
Sigma-Aldrich
Anti-Purinergic Receptor P2X5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
rat
テクニック
western blot: 1:200 using rat brain membrane
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... P2rx5(94045)
rat ... P2rx5(113995)
免疫原
synthetic peptide corresponding to residues 437-455 of rat P2X5. The sequence homology with mouse is 13/18 residues identical.
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS, pH 7.4, 1%BSA, 0.05%アジ化ナトリウム含有)。