Merck
P9125
Sigma-Aldrich
Petroselinsäuremethylester
≥99%, liquid
別名:
ペトロセリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36O2
CAS番号:
分子量:
296.49
Beilstein:
1727035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+
InChI Key
QRTVDKVXAFJVRU-BUHFOSPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P9125-VAR:
P9125-100MG:
P9125-BULK:
P9125-1G:
P9125-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Choyce A Weatherly et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(6), 1422-1432 (2016-02-09)
Four ionic liquid (IL) columns, SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL65, and SLB-IL111, were evaluated for more rapid analysis or improved resolution of long-chain methyl and ethyl esters of omega-3, omega-6, and additional positional isomeric and stereoisomeric blends of fatty acids found in
Michal Korinek et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 356-356 (2017-07-05)
Increasing prevalence of allergic diseases with an inadequate variety of treatment drives forward search for new alternative drugs. Fatty acids, abundant in nature, are regarded as important bioactive compounds and powerful nutrients playing an important role in lipid homeostasis and