Merck
P9036
Sigma-Aldrich
Methyl pentacosanoate
≥99% (capillary GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)23COOCH3
CAS番号:
分子量:
396.69
Beilstein:
1799674
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99% (capillary GC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI Key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品