About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
methanol solution
標識化の程度
5-15 mCi per mmol
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)c[14cH]c3ccccc23
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
sealed ampule
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)