Merck
P8880
Sigma-Aldrich
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
別名:
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N4
CAS番号:
分子量:
226.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A spectrophotometric titration for the determination of sulfhydryl groups.
I M KLOTZ et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 95, 540-546 (1961-12-01)