Merck
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H52NO5P
CAS番号:
分子量:
477.66
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3