Merck
P8575
Sigma-Aldrich
Palmitic-(carboxy-14C) acid
ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3[CH2]1414COOH
CAS番号:
分子量:
256.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
ethanol solution
標識化の程度
40-60 mCi per mmol
質量シフト
M+2
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O