Merck
P8272
Sigma-Aldrich
5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione
別名:
11-Dehydrotetrahydrocorticosterone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-11,20-dione, THA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)