Merck
P8179
Sigma-Aldrich
Pro-Thr-Pro-Ser amide
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H29N5O6
CAS番号:
分子量:
399.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)C(NC(=O)C1CCCN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CO)C(N)=O
生物化学的/生理学的作用
Inhibits proteolysis of IgA by Neisseria gonorrheae protease type I
その他情報
Analog of the hinge region of human IgA2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8179-5MG:
P8179-1MG:
P8179-BULK:
P8179-VAR:
P8179-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S G Wood et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(10), 2407-2411 (1989-10-01)
The six series of unique tetrapeptides and their blocked N-acetyl, C-amide, and N-acetyl-C-amide analogues which comprise the hinge region of human IgA1 (Ser224 to Ser240) have been synthesized and tested as inhibitors of the type 1 IgA1 proteinase elaborated by