Merck
P8056
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(N-succinylethanolamine) sodium salt
~99%
別名:
L-α-Phosphatidylethanolamine dipalmitoyl, N-succinyl sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H78NO11P
CAS番号:
分子量:
792.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
~99%
保管温度
−20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)